主要文件
4465863
Sigma-Aldrich
CYP450扩展面板-100测定试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.24
技术
LC/MS: suitable
储存温度
−20°C
一般描述
SCIEX iChemistry® CYP450 Peptide Standards Extended Panel Human Induction 100 Assay Kit为对七种人CYP450异构体(1A2、2B6、2C9、2C19、2E1、3A4、3A5)进行分析提供了完整的实验方案、仪器数据采集方法、处理方法和稳定同位素标记的合成多肽标准品,适于采用LC/MS/MS法进行的诱导研究。试剂盒内含有足够进行100次检测的试剂。必须单独订购 Trypsin TPCK (500 μg) 和Peptide C18 Column。
分析说明
如需浏览CYP450 蛋白检测 - 人诱导试剂盒扩展Panel的实验方案,请点击此实验方案链接
如需了解使用CYP450 蛋白检测 - 人诱导试剂盒扩展Panel的技术说明,请点击此技术说明链接
法律信息
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
闪点(°F)
68.0 °F
闪点(°C)
20 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)