主要文件
4466004
Sigma-Aldrich
CYP450 Extended Panel - Starter Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.24
技术
LC/MS: suitable
质量水平
一般描述
SCIEX iChemistry® CYP450 Peptide Standards Extended Panel Human Induction Starter Kit为采用MRM分析法分析七种人CYP450异构体(1A2、2B6、2C9、2C19、2E1、3A4、3A5)提供了完整的解决方案包。该试剂盒含有详细的实验方案、仪器数据采集方法、处理方法、LC柱、稳定同位素标记合成多肽标准品,胰蛋白酶以及足够进行100次检测的全套缓冲液和试剂。
分析说明
如需浏览CYP450 蛋白检测 - 人诱导试剂盒扩展Panel的实验方案,请点击此实验方案链接
如需了解使用CYP450 蛋白检测 - 人诱导试剂盒扩展Panel的技术说明,请点击此技术说明链接
法律信息
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)