Key Documents
4390733
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent - 8PLEX 25U Bulk Pack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.24
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包含8管产品。每管中含25单位的一种8-plex试剂。该试剂盒含有与Sciex iChemistry®货号4393528相同的试剂。
分析報告
查看iTRAQ试剂 8-plex Kit,请访问该实验方案链接
查看iTRAQ试剂化学快速参考卡,请访问该化学快速参考卡链接
法律資訊
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1