主要文件
SAB5700557
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MLKL-T357/S358/S360 antibody produced in rabbit
别名:
MLKL, hMLKL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
53
54
种属反应性
mouse, human, rat
浓度
1.8mg/ml
技术
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pThr357/pSer358/pSer360)
基因信息
human ... MLKL(197259)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T357/S358/S360 of human MLKL.
外形
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
储存及稳定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)