主要文件
43708
Sigma-Aldrich
黄原胶 来源于野油菜黄单胞菌
别名:
黄原胶 来源于野油菜黄单胞菌, 黄原胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.25
生物来源
Xanthomonas campestris
质量水平
表单
powder
灼烧残渣
≤15%
缺失
≤15% loss on drying
颜色
white to beige
粘度
25-70 mPa.s, 1 % in H2O(25 °C)
适用性
conforms to structure for IR spectroscopy
储存温度
room temp
SMILES字符串
O1c2c(cccc2)Cc3c1cccc3
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
InChI key
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
黄原胶是一种阴离子多糖,由β-(1→4)-D-吡喃葡萄糖葡聚糖骨架和交替残基上的(1→3)-α-D-吡喃甘露糖-(2→1)-β-D-葡萄糖醛酸-(4→1)-β-D-吡喃甘露糖侧链组成。大约一半的末端甘露糖残基是4,6-丙酮酸,而大多数内部甘露糖残基则是6-乙酰化的。 其特性使其成为有用的药物递送系统基质成分。 它在水性介质和含有刺槐豆胶或瓜尔胶的软凝胶中可形成稳定的药物混悬液。 黄原胶可模拟脂质的质地,在研究小鼠体内由消耗含脂质试剂引发的信号转导途径实验中用作对照。
黄原胶是一种阴离子多糖,由ß-(1→4)-D-吡喃葡萄糖葡聚糖骨架和交替残基上的(1→3)-α-D-吡喃甘露糖-(2→1)-ß-D-葡萄糖醛酸-(4→1)-ß-D-吡喃甘露糖侧链组成。大约一半的末端甘露糖残基是4,6-丙酮酸,而大多数内部甘露糖残基则是6-乙酰化的。 其特性使其成为有用的药物递送系统基质成分。 它在水性介质和含有刺槐豆胶或瓜尔胶的软凝胶中可形成稳定的药物混悬液。
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)