主要文件
4352160
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents Methods Developments Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.24
储存温度
-10 to -25°C
质量水平
一般描述
包含可用于最多3组不同分析所需的iTRAQ® 试剂114、117、测试样品、缓冲液及试剂等。每组试剂最多可标记100 μg蛋白质。产品包括:入门试剂盒硬件、阳离子交换缓冲液包及阳离子交换柱、实验方案、iTRAQ®试剂盒。
分析说明
查看iTRAQ试剂通用实验方案,请访问该实验方案链接
查看iTRAQ试剂化学快速参考卡,请访问该化学快速参考卡链接
法律信息
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)