产品线
BioReagent
方案
≥98.0% (TLC)
mp
68 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
荧光
λex 550 nm; λem 567 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
适用性
suitable for fluorescence
SMILES字符串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- DIL 溶液的制备
- 荧光膜染料
- Di-I 染色
生化/生理作用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。