质量水平
100
500
偶联物
unconjugated
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
MRQ-54, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (379M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (379M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (379M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (379M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (379M-18)
制造商/商品名称
Cell Marque®
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
同位素/亚型
IgG2b
控制
clear cell renal cell carcinoma, gallbladder epithelium
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
可视化
membranous
基因信息
human ... CA9(768)
一般描述
质量
![]() IVD | ![]() NA | ![]() NA | ![]() NA |
联系
外形
制备说明
其他说明
法律信息
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
相关内容
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
诊断性免疫组化概述部分重点介绍了其在现代临床病理学癌症诊断以及传染病检测方面的重要地位。