Merck
285D
Sigma-Aldrich
胎儿血红蛋白试剂盒
别名:
Modified Kleihauer-Betke procedure
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116121
NACRES:
NA.47
用途
sufficient for 200 manual assays
保质期
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
应用
hematology
histology
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 2851Citrate Phosphate Buffer Concentrate 2 x 100化学品安全说明书
  • 2852Acid Hematoxylin Solution 2 x 100化学品安全说明书
  • 2853Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 2 x 100化学品安全说明书
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)