Merck
18521
Sigma-Aldrich
6-Fmoc-amino-D-luciferin
≥98.5% (TLC)
别名:
(4S)-2-[6-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-benzothiazolyl]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H19N3O4S2
分子量:
501.58
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥98.5% (TLC)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
官能基
Fmoc
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(NC1=CC(SC(C2=N[C@](C(O)=O)([H])CS2)=N3)=C3C=C1)OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6
InChI
1S/C26H19N3O4S2/c30-25(31)21-13-34-23(29-21)24-28-20-10-9-14(11-22(20)35-24)27-26(32)33-12-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21H,12-13H2,(H,27,32)(H,30,31)/t21-/m1/s1
InChI 密鑰
ZKXGWUCUGSIASJ-OAQYLSRUSA-N
一般說明
Amino analog of D-luciferin substrate for firefly luciferase activity. Useful in automated peptide synthesis for incorporation of amino-luciferin into synthetic peptides.
應用
Peptides containing an aminoluciferin become sensitive chemiluminescent substrates for their individual specific peptidase activity when luciferase is added.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)