Merck
11615
Sigma-Aldrich
偶氮酪蛋白 钠盐
lyophilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.21
生物源
bovine
化驗
98.0-102.0% NaOH basis (1 M, titration)
形狀
fibers
品質
lyophilized
技術
electrophoresis: suitable
溶解度
H2O: easily soluble
應用
文献请参见 11610 偶氮酪蛋白
其他說明
可能实行销售限制
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3