Merck
09978
Sigma-Aldrich
硫酸铵
BioUltra, ≥99.0% (T)
别名:
硫铵石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
132.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352314
eCl@ss:
38030408
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (T)
形狀
crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.01% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH值
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.037
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
SMILES 字串
N.N.OS(O)(=O)=O
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸铵作为一种稀有矿物天然存在于火山喷气孔中,一些废料堆场的煤火也会产生硫酸铵。
應用
硫酸铵已用于:
  • 制备流动相 A 用于疏水相互作用色谱(HIC)
  • 作为参考材料,用于将 NH4NO3 (S1–S6) 热分解为 N2O (S1-N2O–S6-N2O)
  • 制备 M63 培养基的原液
  • 作为分子生物学和色谱学的试剂
  • 蛋白质的沉淀和分离
  • 抗体纯化
  • 核酸和蛋白质的晶体学分析
  • 蛋白质的高效液相色谱(HPLC)分析,如疏水相互作用色谱
  • tRNA 的 Sepharose 色谱,使用反盐梯度
  • 长 PCR 缓冲液、PCR 裂解溶液和第二链 cDNA 合成
  • 磷脂的 HPLC 分析
生化/生理作用
硫酸铵是一种无机盐,主要用作土壤肥料。它也被用作阻燃剂,因为它提高了材料的燃烧温度,降低了最大失重率。这导致了残渣或焦炭产量的高涨。
其他說明
由于其溶解性和有效性,其作为最常用的盐用于:蛋白质的分级沉淀;蛋白质结晶;使用反盐梯度对tRNA进行琼脂糖色谱分析
法律資訊
Sepharose is a trademark of Cytiva
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Sepharose chromatography of transfer ribonucleic acids using reverse salt gradients.
G W Hatfield
Methods in enzymology, 59, 215-218 (1979-01-01)
T.D. Pollard
Methods in Enzymology, 85, 334-334 (1982)
Protein crystallization: the growth of large-scale single crystals.
G L Gilliland et al.
Methods in enzymology, 104, 370-381 (1984-01-01)
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A
Kazunori Sugiura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(3), 242-248 (2015-01-17)
Intracellular redox state is a critical factor for fundamental cellular functions, including regulation of the activities of various metabolic enzymes as well as ROS production and elimination. Genetically-encoded fluorescent redox sensors, such as roGFP (Hanson, G. T., et al. (2004))