Merck
0711500
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-pentafluorphenylester
≥98.0% (HPLC)
别名:
BzOPfp
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO2C6F5
分子量:
288.17
Beilstein:
2299215
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.28
化驗
≥98.0% (HPLC)
mp
73-74 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
InChI
1S/C13H5F5O2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)20-13(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
WZPWTXZSQHIABL-UHFFFAOYSA-N
應用
Active ester for the selective benzoylation of amino groups
其他說明
Currently available only in Europe.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
J. Igolen, C. Morin
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4802-4802 (1980)