Merck
A1952
Sigma-Aldrich
硫化铵 溶液
20% in H2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2S
CAS号:
分子量:
68.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
eCl@ss:
38030205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀:
liquid
形狀
liquid
品質等級
濃度
20% in H2O
20.0-24.0% (titration by Na2S2O3)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
InChI 密鑰
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫化铵溶液(硫化铵水溶液)是 20% 的水溶液。 硫化铵是一种有硫磺臭味的无机盐,在食品工业中常用作调味剂。用 X 射线光电子能谱 (XPS) 和反射高能电子衍射 (RHEED) 研究了硫化铵处理对 (100) GaAs(砷化镓)表面的影响。已经研究了其作为硫化氢的替代物用于通过硫解将活化的酰胺转化为硫代酰胺的潜力。硫化铵与 3-羟基-2-丁酮在一定温度范围内反应生成不同的风味化合物。
應用
硫化铵溶液可通过表面钝化技术提高 Ⅱ 型 InAs/GaSb 超晶格光电二极管的性能。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Ammonium sulfide passivation of Type-II InAs/GaSb superlattice photodiodes.
Gin A, et al.
Applied Physics Letters, 84(12), 2037-2039 (2004)
Carpenter MS, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 7(4), 845-850 (1989)
Mild method for the conversion of amides to thioamides.
Charette AB and Grenon M.
The Journal of Organic Chemistry, 68(14), 5792-5794 (2003)
M G Narotsky et al.
Teratology, 56(4), 252-261 (1997-12-31)
Several low-molecular weight halocarbons have been shown to cause full-litter resorption (FLR), i.e., pregnancy loss, in Fischer-344 rats treated during organogenesis. To determine periods of gestation sensitive to acute exposure, a single dose of 150 mg carbon tetrachloride (CCl4)/kg was