等级
ACS reagent
anhydrous
质量水平
Agency
suitable for EPA 300
产品线
Redi-Dri™
方案
≥99.5%
表单
powder
质量
free-flowing
杂质
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
缺失
≤1.0% loss on heating
pH值(酸碱度)
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
痕量阳离子
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
应用
PFAS testing
SMILES字符串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 碳存在下NaOH的反硝化机理。:探讨了碳酸钠与其他化学物质在环境应用中的相互作用,特别关注了对水处理至关重要的反硝化过程(Li et al., 2005)。
- 毛细管电泳法测定地热卤水中溶解二氧化硅浓度的评估。:讨论了碳酸钠在改变毛细管电泳样品pH值方面的作用,这对于准确测定复杂地热流体中的二氧化硅至关重要(Santoyo et al., 2005)。
生化/生理作用
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.