等级
ACS reagent
质量水平
Agency
suitable for EPA 300
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
方案
≥99.5%
表单
powder
杂质
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
缺失
≤1.0% loss on heating
pH值(酸碱度)
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
痕量阳离子
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES字符串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为催化剂,用于合成查尔酮和扎查尔酮时醛和酮的羟醛缩合反应。
- 作为pH稳定剂,用于在柠檬香茅作为还原剂参与时合成FeO-NPs(氧化铁纳米颗粒)。
- 作为碱,用于Pd催化的铃木偶联反应。
- 作为碱,用于无过渡金属参与的铃木偶联反应,该反应使用水作溶剂且TBAB(四丁基溴化铵)作相转移催化剂催化芳基卤化物和芳基硼酸反应生成联芳基。
生化/生理作用
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.