等級
ACS reagent
anhydrous
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 428 °C)
產品線
Redi-Dri™
化驗
≥97%
形狀
powder, crystals or granules
品質
free-flowing
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zinc
雜質
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH值
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
負離子痕跡
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 催化剂,通过有机腈与叠氮化钠的[3 + 2]环加成反应合成 5-取代 1H-四唑。
- 试剂,促进 NaBH4 水解以生成氢。
- 试剂,活化碳材料。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.