等級
HPLC Plus
for residue analysis
品質等級
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
1223 °F
包含
50-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤0.01% water
蒸發殘留物
≤0.0001%
鹵化殘基
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 使用分散液-液微萃取法(DLLME)从蜂蜜样品中提取新烟碱类化合物
- 通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)分析超声溶剂萃取并净化的烘焙咖啡样品中7种杀虫剂残留
- 基于DLLME的样品提取物的额外预浓缩,用于通过带有UV检测器的HPLC分析动物源食品中的三种酰氨醇类抗生素
- 使用HPLC测定两种磺酰脲类除草剂时,去除获取的土壤样品提取物中有机相
- 开发基于HPLC-安倍检测法分析液态和固态食品样品中三种氨基甲酸酯农药残留时,测试四种萃取溶剂
- 通过基质固相分散法(MSPD)从蔬菜样品中提取苯菌酮再用HPLC分析
包裝
其他說明
法律資訊
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Tanguay JF, et al.
商品
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
实验方案
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.