Merck
60370
Sigma-Aldrich
氢氧化钾
puriss. p.a., ≥86% (T), pellets
别名:
苛性钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOH
CAS号:
分子量:
56.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
1 mmHg ( 719 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥86% (T)
形狀
pellets
雜質
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.6% potassium carbonate (K2CO3)
pH值
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
溶解度
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤40 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氢氧化钾 (KOH,苛性钾) 是一种碱。它是一种具有菱形晶体的吸水性无色固体。它是通过碳酸钾与氢氧化钙反应合成的。它被广泛用于制造染料和色素。粉状KOH可用于制备查耳酮。
應用
氢氧化钾 (KOH) 可被用于以下研究:
  • 作为激光改性石英玻璃的蚀刻剂。它可选择性地促进在飞秒激光照射下的蚀刻。
  • 作为催化剂用于通过酯交换反应将棕榈油与甲醇一起转化为甲酯。
  • 棕榈壳活性炭负载氢氧化钾催化剂的制备,用于棕榈油的酯交换反应。
  • 提高X, Y和ZSM(Zeolite Socony Mobil)-5沸石在合成甲基丙烯酸甲酯过程中的催化效率。
其他說明
通过熔融分解硅酸盐用试剂
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Tien Duc Pham et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-08)
The present study aims to investigate adsorptive removal of molecular ciprofloxacin using protein-modified nanosilica (ProMNS). Protein was successfully extracted from Moringa seeds while nanosilica was synthesized from rice husk. Fourier-transform infrared (FTIR), ultraviolet visible (UV-Vis) and high-performance liquid chromatography (HPLC)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Aldol condensation in gaseous phase by zeolite catalysts.
Wierzchowski PT and Zatorski LW.
Catalysis Letters, 9(5-6), 411-414 (1991)
Rokas Drevinskas et al.
Optics express, 23(2), 1428-1437 (2015-04-04)
Surface texturing is demonstrated by the combination of wet etching and ultrafast laser nanostructuring of silica glass. Using potassium hydroxide (KOH) at room temperature as an etchant of laser modified glass, we show the polarization dependent linear increase in retardance