Merck
221473
Sigma-Aldrich
氢氧化钾
ACS reagent, ≥85%, pellets
别名:
苛性钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOH
CAS号:
分子量:
56.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗:
≥85%
等級:
ACS reagent
形狀:
pellets
等級
ACS reagent
品質等級
agency
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
蒸汽壓力
1 mmHg ( 719 °C)
化驗
≥85%
形狀
pellets
雜質
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
pH值
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氢氧化钾是一种无机盐,主要用作合成乙酸钾、 碳酸氢钾和碳酸钾等其他钾化合物的前体。在商业规模上,它是通过氯化钾的电解而合成的。
應用
氢氧化钾可用于以下过程:
  • 丁醇中将腈转化为酰胺。
  • 芳基卤与不同的含硫、氧和氮的亲核试剂在二甲亚砜中的交叉偶联反应。
  • 作为从玉米棒中制备活性炭的活化剂。
  • 作为碱,用于使氮杂环在聚乙二醇-醚溶剂中发生 N-烷基化反应。
  • 从(S)-苯丙氨醇合成(S)-1-(4-苄基-2-硫代噻唑-3-基)丙-1-酮。
  • 催化环氧丙烷的聚合反应。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
N-Alkylation of pyrrole, indole, and several other nitrogen heterocycles using potassium hydroxide as a base in the presence of polyethylene glycols or their dialkyl ethers
Sukata K
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(1), 280-284 (1983)
Ledgard J
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2009)
Potassium acetate by fermentation with Clostridium thermoaceticum
Shah MM, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology (1997)
A study of the polymerization of propylene oxide catalyzed by anhydrous potassium hydroxide
Steiner EC, et al
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4678-4686 (1964)
Preparation of high surface area activated carbon from corn by chemical activation using potassium hydroxide
Bagheri N & Abedi J
Chemical Engineering Research and Design, 87(8), 1059-1064 (2009)