Merck
23570
Sigma-Aldrich
氯苯
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Cl
CAS号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.04
等级
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸汽密度
3.86 (vs air)
蒸汽压
11.8 mmHg ( 25 °C)
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.03% free acid (as CH3COOH)
蒸发残留物
≤0.003%
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
pH值(酸碱度)
7
沸点
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氯苯是一种芳香族化合物,可作为溶剂、脱脂剂和化工中间体应用于各行各业。它可以通过苯的氯化反应合成。
应用
氯苯可作为溶剂用于:
  • 取代苯甲醛的硅氢化反应
  • 醛和酮与烷基腈的缩合反应
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
80.6 °F
闪点(°C)
27 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Knoevenagel Condensation of Aldehydes and Ketones with Alkyl Nitriles Catalyzed by Strongly Basic Anion Exchange Resins under Continuous-Flow Conditions
Ishitani H, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 7, 2061-2064 (2018)
Highly Efficient Large Bite Angle Diphosphine Substituted Molybdenum Catalyst for Hydrosilylation
Chakraborty S, et al.
ACS Catalysis, 3, 2208-2217 (2013)
Coq B, et al.
J. Catal., 101(2), 434-445 (1986)
Sedlak DL and Andren AW.
Environmental Science & Technology, 25(4), 777-782 (1991)
Yang J, et al.
Macromolecules, 41(24), 9650-9655 (2008)