蒸汽密度
2.14 (vs air)
质量水平
蒸汽压
0.01 mmHg ( 20 °C)
描述
non-ionic
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.0% (GC)
表单
viscous liquid (clear)
自燃温度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.003% peroxides (as H2O2)
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
颜色
colorless
APHA: ≤25
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
沸点
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.116 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES字符串
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
280.4 °F - closed cup
闪点(°C)
138 °C - closed cup