Merck
208396
Sigma-Aldrich
乙酸钴 四水合物
reagent grade
别名:
醋酸钴 四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Co · 4H2O
CAS号:
分子量:
249.08
Beilstein:
3731397
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.55
等级
reagent grade
质量水平
表单
powder or crystals
浓度
23.0-25.0% Co (EDTA titration)
SMILES字符串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Co]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
通常用作漂白剂和干燥剂的乙酸钴(II)四水合物可通过碳酸钴(II)与乙酸反应而制得。 其在非等温条件下加热至500°C时会发生分解。 其晶体表现出具有 P21/c空间群的单斜晶体系统。 四水合乙酸钴(II)可与1,3,5-苯三甲酸(BTCH3)进行水热反应,从而生成Co3(BTC)2.12H2O。
应用
乙酸钴(II)四水合物可用于制备[Co3(OH)2(H2O)2(aptet)4](aptet = 4-氨基苯基四唑酸酯) 和新型四齿钴(II)-席夫碱配合物。
四水合乙酸钴(II)可用作钴纳米颗粒和氧化钴薄膜合成中的钴源。其也可用于制备钴(II)-氨基苯基四唑酸酯配位聚合物 以及具有混合的μ-乙酰基和μ-吡唑配体的三钴复合物。 乙酸钴(II)四水合物可提高使用过氧化氢将1,4-二氢吡啶氧化为相应的吡啶衍生物的反应速率。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, Eagleson M-Eagleson M (1994)
Chemical accuracy and precision in Rietveld analysis: The crystal structure of cobalt (II) acetate tetrahydrate.
Kaduk JA and Walt Partenheimer.
Powder Diffraction, 12(01), 27-39 (1997)
Construction of porous solids from hydrogen-bonded metal complexes of 1, 3, 5-benzenetricarboxylic acid.
Yaghi OM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(38), 9096-9101 (1996)
Cobalt nanoparticles synthesis from Co(CH3COO)2 by thermal decomposition.
Shao H, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 304(1), e28-e30 (2006)
A synthetic strategy for a new series of oxo-centered tricobalt complexes with mixed bridging ligands of acetate and pyrazolate anions.
Yoshida J, et al.
Dalton Transactions, 42(7), 2406-2413 (2013)