等级
ACS reagent
质量水平
方案
≥99.0%
表单
crystals
反应适用性
reagent type: oxidant
杂质
≤0.005% insolubles
缺失
≤0.05% loss on drying
pH值(酸碱度)
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
398 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.003%
Na: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES字符串
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3