等级
ACS reagent
质量水平
方案
≥95.0%
表单
powder, chunks or granules
反应适用性
reagent type: oxidant
杂质
≤0.005% insolubles
pH值(酸碱度)
6.0-7.5 (25 °C, 5%)
mp
236 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
痕量阳离子
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES字符串
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
高氯酸锂 (LiClO 4) 是一种无色锂盐。从其水溶液结晶,得到高氯酸锂三水合物(LiClO 4.3H2O)。它可以通过氯化锂与高氯酸反应合成。
应用
当用作助催化剂时,加速 Baylis-Hillman 反应,α, β-不饱和羰基化合物与醛的偶合。
高氯酸锂 (LiClO 4) 可用作合成二(吲哚基)甲烷的催化剂。
高氯酸锂可用于催化:
- 在无溶剂条件下受阻醇和酚类的酰化反应。
- O -硅基乙烯酮缩醛与受阻 α,β不饱和羰基系统的 1,4-共轭加成反应。
- 胺基团作为 N -Boc 衍生物经由 叔 -丁氧羰基化的保护。
- 无溶剂条件下的α-氨基膦酸盐合成。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Lithium Perchlorate-Catalyzed Three-Component Coupling: A Facile and General Method for the Synthesis of a-Aminophosphonates under Solvent-Free Conditions.
Azizi N and Saidi MR.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(23), 4630-4633 (2003)
Lithium Perchlorate-Catalyzed Boc Protection of Amines and Amine Derivatives.
Heydari A and Hosseini SE.
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(15), 1929-1932 (2005)
Lithium perchlorate catalyzed acetylation of alcohols under mild reaction conditions.
Nakae Y, et al.
Synlett, 2001(10), 1584-1586 (2001)
Lithium perchlorate catalyzed conjugate addition of O-silylated ketene acetals to hindered a, ?-unsaturated carbonyl compounds at atmospheric pressure.
Grieco PA, et al.
Tetrahedron Letters, 32(36), 4665-4668 (1991)
Kawamura, M. Kobayashi, S.
Tetrahedron Letters, 40, 1539-1539 (1999)