Merck
185191
Sigma-Aldrich
醋酸铅(IV)
reagent grade, 95%
别名:
Pb(acac)4, 四乙酸铅
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pb(CH3CO2)4
CAS号:
分子量:
443.38
Beilstein:
3595640
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
eCl@ss:
38140424
PubChem化学物质编号:
方案:
95%
等级:
reagent grade
表单:
crystalline powder
powder, crystals or chunks
等级
reagent grade
质量水平
方案
95%
表单
crystalline powder
powder, crystals or chunks
反应适用性
reagent type: catalyst
core: lead
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)O[Pb](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
InChI key
JEHCHYAKAXDFKV-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
醋酸铅(IV)是一种无机铅盐。它参与酮的 α-乙酰氧基化和羧酸的氧化脱羧。它与离子卤化物(特别是氯化物)盐一起参与酸的脱羧反应,得到烷基氯化物。它通过与 2-(三甲基甲硅烷氧基)呋喃反应得到相应的 α,β-不饱和 γ-乙酰氧基 γ-内酯。
应用
乙酸铅(IV)(LTA) 可用作氧化剂,用于下列化合物的氧化:
  • 不饱和烃和芳香烃
  • 一元醇和饱和醇
  • 含氮化合物
它可用于以下转换:
  • 芳族伯胺到对称偶氮化合物。
  • 脂肪族伯胺到烷基氰化物。
  • 伯酰胺到氨基甲酸酯。
  • 腙到偶氮乙酸酯。
  • 2-(三甲基甲硅烷氧基)呋喃至,α,β-不饱和 γ-乙酰氧基-γ-内酯。
  • 芳基乙基酮转化为 2-芳基丙酸烷基酯。
  • 苯乙酮为乙酸甲基芳基酯。
平稳地诱导向烯烃和炔烃中添加二氟二碘甲烷。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Facile synthesis of alkyl 2-arylpropanoates from aryl ethyl ketones using lead (IV) acetate.
Fujii K, et al.
Synthesis, 1982(06), 456-457 (1982)
The reaction of 2-(trialkylsiloxy) furans with lead (IV) acetate. The synthesis of dl-pyrenophorin.
Asaoka M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53(4), 1061-1064 (1980)
One-Step Synthesis of Methyl Arylacetates from Acetophenones Using Lead (IV) Acetate.
Myrboh B, et al.
Synthesis, 1981(02), 126-127 (1981)
Li, A-R. Chen, Q-Y.
Synthesis, 1481-1481 (1997)
A new method for Halodecarboxylation of Acids using Lead (IV) acetate.
Kochi JK.
Journal of the American Chemical Society, 87(11), 2500-2502 (1965)