化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: lead
reagent type: catalyst
雜質
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
75 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤5 ppm
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
SMILES 字串
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 制备锆酸镧锡酸锡钛酸铅(PbLa(ZrSnTi)O3)反铁电(AFE)陶瓷用作介电电容器
- 作为合成硫属铅化物,如硫化铅(PbS)、硒化铅(PbSe)和碲化铅(PbTe)纳米结构的前体。
- 在有机-无机卤化物钙钛矿(OIHP)的合成中用作太阳能电池和发光二极管的光电材料。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
商品
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.