Merck
13803
Sigma-Aldrich
99.5-100.5%, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, puriss., precipitated
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
S
CAS号:
分子量:
32.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141912
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.54
化驗:
99.5-100.5%
形狀:
solid
溶解度:
carbon disulfide: in accordance 1 g/5mL
蒸汽密度
8.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
等級
puriss.
化驗
99.5-100.5%
形狀
solid
自燃溫度
450 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
precipitated
電阻係數
2E23 μΩ-cm, 20°C
雜質
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.01% free alkali (as NaOH)
≤0.02% free acid (as H2SO4)
≤0.5% water (Karl Fischer)
燃燒殘留物
≤0.2% (as SO4)
≤0.3%
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
溶解度
carbon disulfide: in accordance 1 g/5mL
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤40 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
corresponds for odor
SMILES 字串
[S]
InChI
1S/S
InChI 密鑰
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫大量存在于海洋和淡水沉积物中。它以黄铁矿、酸挥发性硫化物、元素硫、硫酸盐和有机硫等多种硫化合物的形式存在。本文叙述了用铬还原技术定量测定现代沉积物和页岩中的还原性无机硫化合物。
硫天然存在于半胱氨酸和蛋氨酸氨基酸中,可通过电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS) 检测。它也是植物生长所需的重要元素,因为它有助于降低土壤的 pH 值。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mccarty.B.L et al.
Fundamentals of Turfgrass and Agricultural Chemistry (2003)
Sulfur as the key element for quantitative protein analysis by capillary liquid chromatography coupled to element mass spectrometry
Wind M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(29), 3425-3427 (2003)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)