主要文件
Z801763
Hellma® 吸收比色皿,流通池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.5 mm, chamber volume 31 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
SB.32
物料
Suprasil® quartz
制造商/商品名称
Hellma 170.700-QS
参数
200-2500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
31 μL
路径长度
0.5 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 17.5 mm x 3.5 mm rectangular
2 windows polished aperture.
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)