主要文件
Z801321
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
Suprasil® 300 quartz, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 700 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
NACRES:
SB.32
物料
Suprasil® 300 quartz
描述
2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 404.000-QX
参数
200-3500 nm spectral range
高度 × 宽度 × 直径
47.5 mm × 23.6 mm × 7.5 m
腔室体积
700 μL
路径长度
1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
with 2 PTFE stoppers
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)