物料
Suprasil® quartz
描述
4 windows
制造商/商品名称
Hellma 109.004F-QS
Hellma
参数
200-2500 nm spectral range
技术
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
1500 μL
路径长度
10x4 mm
检测方法
fluorometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
macro, semi-micro, with PTFE lid or stopper
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.