Y0001068
氨氯地平杂质A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
3-Ethyl 5-methyl (4RS)-4-(2-chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-{[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethoxy]methyl}-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Phthalimidoamlodipine
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
amlodipine
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Clc1c(cccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C)COCCN3C(=O)c4c(cccc4)C3=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C28H27ClN2O7/c1-4-38-28(35)24-21(15-37-14-13-31-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(31)33)30-16(2)22(27(34)36-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,30H,4,13-15H2,1-3H3
InChI key
AHHPZGUFLGCZCF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3