Merck
59872
Supelco
2-[[2-[(2-羧苯甲酰基)氨基]乙氧基]甲基]-4-(2-氯苯基)-1,4-二氢-6-甲基-3,5-吡啶二甲酸3-乙基5-甲基酯
reference material
别名:
Amlodipine besilate impurity H (PhEur)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H29ClN2O8
分子量:
556.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
API 家族
amlodipine
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C28H29ClN2O8/c1-4-39-28(36)24-21(15-38-14-13-30-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(33)34)31-16(2)22(27(35)37-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,31H,4,13-15H2,1-3H3,(H,30,32)(H,33,34)
InChI 密鑰
IAYRABGXHCLELQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)