API类
oxazepam
制造商/商品名称
EDQM
药品控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
OC1N=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,15,20H,(H,17,19)
InChI key
ADIMAYPTOBDMTL-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3