Merck
W429420
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基-1,3-二噁烷-2-乙酸乙酯
mixture of isomers, ≥97%, FG
别名:
fruity ketal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O4
CAS号:
分子量:
188.22
FEMA號碼:
4294
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
6.087
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; fruity
SMILES 字串
CCOC(=O)CC1(C)OCC(C)O1
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-11-8(10)5-9(3)12-6-7(2)13-9/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
GSIXJEIRJVOUFB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ethyl dimethyl dioxolane acetate(ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate) is an isomeric mixture of ethyl dimethyl dioxolane acetate. It is also referred to as ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)