技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解度
ethanol: 20 mg/mL
抗生素活性譜
neoplastics
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
作用方式
enzyme | inhibits
SMILES 字串
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
InChI 密鑰
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104) , IL6(3569)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 通过超高效液相色谱-电喷雾电离串联质谱(UHPLC-ESI-MS/MS)测定干血斑(dried blood spot,DBS)中的他莫昔芬及三种代谢产物)
- 通过UHPLC-MS/MS同时评估DBS样品中的他莫昔芬、4-羟基他莫昔芬和去甲基他莫昔芬。
- 开发和确认一种非水相毛细管电泳(NACE)方法,该方法和电容耦合非接触电导检测(C4D)可用于在液液萃取(LLE)后分析乳腺癌患者的人血浆样品中的他莫昔芬及三种主要代谢产物
- 通过非水相毛细管电泳(NACE)和紫外检测进行人血浆样品的多残留分析以定量测定他莫昔芬及其分解产物
- 通过LC-ESI-MS/MS检测人血浆样品中的他莫昔芬、西替考马(centchroman)及其分解产物。
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)