Merck
S4133
Supelco
硅胶
100-200 mesh (75-150 μm), pore size 25 Å (average pore diameter)
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
23201100
PubChem化学物质编号:
描述
Suitable for column chromatography
粒径
100-200 mesh (75-150 μm)
孔径
25 Å (average pore diameter)
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5