Merck
S1299
Supelco
蔗糖检测试剂
for use with enzymatic assay kit SCA20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12164500
NACRES:
NA.84
质量水平
分析物化学类别
sugars (sucrose)
技术
photometry: suitable
应用
food and beverages
general analytical
储存温度
2-8°C
配件
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)