certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to EP D1950000
traceable to USP 1202005
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
应用
pharmaceutical
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@]5(C)O[C@]6(O)N([C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N8CCC[C@@]68[H])C5=O)c34
InChI
1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23?,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
InChI key
ADYPXRFPBQGGAH-WVVAGBSPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
分析说明
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3