certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. P0320000
traceable to USP 1501108
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
penicillamine
形狀
powder
包裝
pkg of 500 mg
mp
204-205 °C (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
InChI 密鑰
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)