certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1424153
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 20 °C)
API 家族
isoamyl alcohol
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
包裝
pkg of 1.2 mL
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
110.3 °F - closed cup
閃點(°C)
43.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)