certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 1193
traceable to Ph. Eur. Y0001491
traceable to USP 1593401
API 家族
quinapril
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChI 密鑰
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
基因資訊
human ... ACE(1636)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)