生物来源
synthetic
质量水平
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000398
API类
methyl nicotinate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
沸点
204 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。烟酸甲酯是某些水果(例如杨桃、刺果番荔枝、野草莓等)的挥发性产物。它用于食品、化妆品和医药产品的各种应用。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文本”框中输入LRAA8819。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3