certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1330005
API类
hypromellose
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pack of 500 mg
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
应用
水和非水系统的增稠剂、具有抗脂性的透明薄膜、粘合剂、润滑剂、空间稳定剂和保水剂。
特点和优势
溶于水,加热后可逆凝胶化,非离子,不与离子组分络合,具有表面活性和抗酶活性。溶液为假塑性。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC0715。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1