Merck
PHR1812
Supelco
氨甲环酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
反-4-(氨基甲基)环己烷羧酸, AMCA, 反-4-(氨基甲基)环已基羧酸, 抗血纤溶环酸, 氨甲基环己酸, 氨甲环酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2C6H10CO2H
CAS号:
分子量:
157.21
Beilstein:
2207452
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. T1810000
traceable to USP 1672745
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API类
tranexamic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
InChI key
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
基因信息
human ... PLG(5340)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
应用
氨甲环酸可作为药物参考标准品,通过色谱和分光光度技术对血浆样品、药物制剂和化妆品中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAC2913。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Spectrophotometric and spectrofluorimetric methods for the determination of tranexamic acid in pharmaceutical formulation
El-Aroud KA, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(3), 364-367 (2007)
Determination of plasma tranexamic acid using cation-exchange high-performance liquid chromatography with fluorescence detection
Elworthy PM, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 343, 109-117 (1985)
Determination of tranexamic acid in cosmetic products by high-performance liquid chromatography coupled with barrel plating nickel electrode
Shih Y, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 48(5), 1446-1450 (2008)