主要文件
PHR1783
Supelco
阿那曲唑
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
阿那曲唑, 2;2"-[5-(1H-1;2;4-三唑-1-基甲基)-1, 3-苯] 双(2-甲基丙腈, ICI-D1033, ZD1033, a,a,a′,a′-四甲基-5-(1-H-1,2,4-三唑-1-甲基)-1,3-二乙氰苯, 安美达锭
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19N5
分子量:
293.37
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1034807
API 家族
anastrozole
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[n]2(ncnc2)Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
InChI 密鑰
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
阿那曲唑是一种非甾体芳香酶抑制剂。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAA8725。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)