Merck
PHR1080
Supelco
对甲氧基肉桂酸乙基己酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
对甲氧基肉桂酸乙基己酯, 4-甲氧基肉桂酸 2-乙基己基酯, OMC, 甲氧肉桂酸辛酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26O3
CAS号:
分子量:
290.40
Beilstein:
5946632
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1477900
API 家族
octinoxate
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI 密鑰
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
甲氧基肉桂酸辛酯属于“有机紫外吸收剂”(UVF),是化妆品、防晒霜和润唇膏等多种产品中的活性成分。
應用
甲氧基肉桂酸辛酯可用作药物参考标准品,通过色谱和分光光度技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB3324。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
379.4 °F
閃點(°C)
193 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Current sunscreen issues: 2007 Food and Drug Administration sunscreen labelling recommendations and combination sunscreen/insect repellent products
Hexsel CL, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 59(2), 316-323 (2008)
Ozonation of the oxybenzone, octinoxate, and octocrylene UV-filters: Reaction kinetics, absorbance characteristics, and transformation products
Hopkins ZR, et al.
Journal of Hazardous Materials, 338, 23-32 (2017)
Endocrine disruptors and asthma-associated chemicals in consumer products
Dodson RE, et al.
Environmental Health Perspectives, 120(7), 935-943 (2012)
Review of environmental effects of oxybenzone and other sunscreen active ingredients
Schneider SL and Lim HW
Journal of the American Academy of Dermatology, 80(1), 266-271 (2019)
Timothy P Murphy et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(10), 999-1009 (2015-03-15)
Treatment for claudication that is due to aortoiliac peripheral artery disease (PAD) often relies on stent revascularization (ST). However, supervised exercise (SE) is known to provide comparable short-term (6-month) improvements in functional status and quality of life. Longer-term outcomes are