主要文件
PHR1484
Supelco
甘油单油酸脂
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H40O4
CAS号:
分子量:
356.54
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1295753
API类
glyceryl monooleate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
单油酸甘油酯,通常称为油酸单甘酯,是油酸的一种甘油单酯。在药物上,它可用作乳化剂和渗透促进剂。
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
应用
单油酸甘油酯可作为药物参考标准品用于通过高效液相色谱测定散装药物和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文本”框中输入LRAA3032。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Glyceryl Monooleate
USP43/NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 33(6), 5805-5805 (2013)
Monoolein: a review of the pharmaceutical applications
Ganem-Quintanar A, et al.
Drug Development and Industrial Pharmacy, 26(8), 809- 820 (2000)