主要文件
G0400008
甘油
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
glycerol monostearate
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
甘油单硬脂酸酯40-55EP参考标准品的预期用途是欧洲药典规定的实验室测试。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制条件。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
399.2 °F - closed cup
闪点(°C)
204 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Investigation of protein distribution in solid lipid particles and its impact on protein release using coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy.
Christophersen P C, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 197, 111-120 (2015)