Merck
PHR1483
Supelco
硫酸亚铁
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
硫酸铁(II) 七水合物, 铁矾 七水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FeSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
278.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1270355
蒸汽壓力
14.6 mmHg ( 25 °C)
API 家族
ferrous sulfate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸亚铁是铁的二价阳离子形式的硫酸盐。它是人体必需的矿物质,常用于治疗缺铁性贫血。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
應用
硫酸亚铁可用作标准品,用于通过滴定分析和色谱法测定散装药物和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA3031。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Thomas Delompré et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-18)
Orally Disintegrating Tablets (ODTs) are used to restore the nutritional status of people suffering from swallowing pathologies such as dysphagia. ODTs are consumed without water intake and are easily swallowed. The main active compounds of ODTs are vitamins and minerals.
Determination of the iron state in ferrous iron containing vitamins and dietary supplements: application of Mossbauer spectroscopy
Oshtrakh MI, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(5), 1281-1287 (2006)
Iron-deficiency anemia
Camaschella C
The New England Journal of Medicine, 372(19), 1832-1843 (2015)
Ferrous sulfate
USP43/NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 40(5)(19), 1862-1862 (2015)